ERMAD425
356043 pDNA calibrant
ERM®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
general analytical
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMAD425
ERMAD425
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)