Documenti
CRMUPPLU
Pour Point Standard
IP15, ASTM D97, ISO 3016, BS 2000, Pt 15
Sinonimo/i:
IP15, ASTM D97, Pt 15 Pour Point Standard
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
agenzia
according to ASTM® D97
according to BS 2000
according to ISO 3016
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
P. eboll.
175-270 °C
Punto di fusione
-58 °C
applicazioni
petroleum
Formato
mixture
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)