Documenti fondamentali
CRMUCPGO
Cloud Point Standard
IP 219; ASTM D 2500 / ISO 3015 (-5.8°C)
Scegli un formato
250 ML
CHF 552.00
CHF 552.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
CHF 552.00
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 552.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
according to ASTM® 2500
according to ISO 3015
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
P. ebollizione
141-462 °C
applicazioni
petroleum
Formato
mixture
Descrizione generale
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Cloud Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to ISO 17034 under UKAS accreditation
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)