C3561
Pyrocatechol
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥99%, powder
Sinonimo/i:
1,2-Benzenediol, 1,2-Dihydroxybenzene, 2-Hydroxyphenol, Catechol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.8 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 75 °C)
10 mmHg ( 118.3 °C)
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | plant: suitable
Colore
white to faint beige
P. eboll.
245 °C (lit.)
Punto di fusione
100-103 °C (lit.)
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1ccccc1O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
127 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?