Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
API family
calcium levulinate
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.CC(=O)CCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/2C5H8O3.Ca.H2O/c2*1-4(6)2-3-5(7)8;;/h2*2-3H2,1H3,(H,7,8);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
VPHDLUWYYKTYFR-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, monograph mol wt. 306.32 (C10H14CaO6 . 2H2O) | description 99% | description 98% |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| API family calcium levulinate | API family calcium levulinate | API family - | API family - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?