BP459
Riboflavin sodium phosphate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Riboflavin 5′-monophosphate sodium salt, Riboflavin Sodium phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
BP
Famiglia di API
riboflavin
Stato
solid
Qualità
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Produttore/marchio commerciale
BP
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Punto di fusione
240-245 °C
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)c2cc1C
InChI
1S/C17H21N4O9P.Na/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m0./s1
OHSHFZJLPYLRIP-BMZHGHOISA-M
Descrizione generale
Riboflavin sodium phosphate is a supplement form of riboflavin (vitamin B2), which is necessary for human nutrition, and growth. It finds potential applications in biological redox reactions and is found in several foodstuffs, energy drinks, and vitamin formulations.[1][2]
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)