Documenti fondamentali
BCR614S7
Polychlorodibenzo-p-dioxins (PCDDs) and polychlorodibenzofurans (PCDFs)
BCR®, certified reference material, Solution S7
Scegli un formato
1 ML
CHF 2’500.00
CHF 2’500.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 2’500.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 2’500.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
BCR614S7
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)