Documenti fondamentali
BCR545
Welding dust loaded on filter [Cr(VI), Cr]
BCR®, certified reference material
Scegli un formato
1 EA
CHF 318.00
CHF 318.00
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 318.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 318.00
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Confezionamento
glass fibre filter, loaded with dust containing about 100 μg Cr (VI
Risultati analitici
For more information please see:
BCR545
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)