Documenti fondamentali
BCR471
Wheat (ochratoxin A, blank)
BCR®, certified reference material
Scegli un formato
55 G
CHF 108.00
CHF 108.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
55 G
CHF 108.00
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
CHF 108.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
BCR471
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Ochratoxin A
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Ochratoxin A-d5 10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Supelco
32245
Ochratoxin A-d5
Wheat flour NIST® SRM® 1567b
NIST1567B
Wheat flour
Ochratoxin A from Petromyces albertensis, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
O1877
Ochratoxin A
Ocratossina A 10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Supelco
34037
Ocratossina A