Documenti fondamentali
BCR401R
Peanut butter (aflatoxin low level)
BCR®, certified reference material
Scegli un formato
1 EA
CHF 231.00
CHF 231.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 231.00
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
CHF 231.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
general analytical
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
Risultati analitici
For more information please see:
BCR401R
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2