Documenti fondamentali
BCR167
Latex spheres
BCR®, certified reference material, 9.6 μm particle size
Scegli un formato
1 EA
CHF 177.00
CHF 177.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 177.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 177.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Descrizione
parameter of the calibration line 9.475 0.018
Stato
particles
Produttore/marchio commerciale
JRC
Dimensione particelle
9.6 μm
applicazioni
general analytical
Formato
neat
Descrizione generale
Nominal 9.6 μm latex (1.4 % solids)
Confezionamento
Vial containing 2 mL of an aqueous suspension of latex spheres.
Risultati analitici
For more information please see:
BCR167
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)