Documenti
GF30278358
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), sheet, thickness 1.59 mm, size 150 × 150 mm, white
Sinonimo/i:
AB303159
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 302-783-58
Misura
150 × 150 mm
Spessore
1.59 mm
Colore
white
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3