Documenti fondamentali
BCR121
Wholemeal flour (vitamins)
BCR®, certified reference material
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
85151701
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Risultati analitici
For more information please see:
BCR121
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Vitamins: Thiamine (Vitamin B1), Vitamin B6 (total pyridoxine), Folate (total)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)