B49203
Bis(N-methylacridinium) nitrate
97%
Sinonimo/i:
N,N′-Dimethyl-9,9′-biacridinium dinitrate, Lucigenin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
245-250 °C (dec.) (lit.)
λmax
430 nm
452 nm (2nd)
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.C[n+]1c2ccccc2c(-c3c4ccccc4[n+](C)c5ccccc35)c6ccccc16
InChI
1S/C28H22N2.2NO3/c1-29-23-15-7-3-11-19(23)27(20-12-4-8-16-24(20)29)28-21-13-5-9-17-25(21)30(2)26-18-10-6-14-22(26)28;2*2-1(3)4/h3-18H,1-2H3;;/q+2;2*-1
KNJDBYZZKAZQNG-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?