Documenti
B0500
Sigma-Aldrich
Sodium 5,5-diethylbarbiturate
Sinonimo/i:
5,5-Diethylbarbituric acid sodium salt, Barbitone, Sodium barbital, Veronal sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11N2NaO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.17
Beilstein:
3921202
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51361926
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Solubilità
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Stringa SMILE
[Na+].CCC1(CC)C(=O)NC([O-])=NC1=O
InChI
1S/C8H12N2O3.Na/c1-3-8(4-2)5(11)9-7(13)10-6(8)12;/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13);/q;+1/p-1
RGHFKWPGWBFQLN-UHFFFAOYSA-M
Azioni biochim/fisiol
Sedative/hypnotic
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)