Documenti fondamentali
B0382
Supelco
Bamethane hemisulfate salt
analytical standard
Sinonimo/i:
α-(Butylamino)methyl-p-hydroxybenzyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
HOC6H4CH(OH)CH2NH(CH2)3CH3 · 1/2 H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.32
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.CCCCNCC(O)c1ccc(O)cc1.CCCCNCC(O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C12H19NO2.H2O4S/c2*1-2-3-8-13-9-12(15)10-4-6-11(14)7-5-10;1-5(2,3)4/h2*4-7,12-15H,2-3,8-9H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
PARMADWNFXEEFC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)