ARK2209
Methylamine
33% w/w in Ethanol Denatured with Toluene(1%)
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Monomethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.08 (20 °C, vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
27 psi ( 20 °C)
Temp. autoaccensione
806 °F
Limite di esplosione
4.9-20.8 %
P. ebollizione
-6.3 °C (lit.)
Punto di fusione
-93 °C (lit.)
Densità
0.70 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-9.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-22.8 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)