Documenti fondamentali
ARK2055
SAFC
Brompheniramine Maleate
USP, BP, EP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
(±)-Brompheniramine maleate salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H19BrN2 · C4H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
435.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51313418
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
BP
EP
USP
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCC(c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H19BrN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SRGKFVAASLQVBO-BTJKTKAUSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)