Documenti fondamentali
97873
Supelco
Pullulan Standard
certified reference material, certified according to DIN, for GPC, 12,000
Scegli un formato
25 MG
CHF 364.00
CHF 364.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 364.00
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
Numero E:
E1204
NACRES:
NA.24
CHF 364.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
for GPC
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
PM
Mn ~10700
Mp ~11200
Mw ~11800
Mw/Mn ~1.10
Classi chimiche degli analiti
oligosaccharides
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Pullulan Standards are mostly used to obtain molecular mass distribution of cellulosic samples. It mainly consists of polymaltotriose units linked together by α-(1→6) linkages.[1]
Applicazioni
It may be used in determination of molecular weight of hydrolysate using gel permeation chromatography, in a study performed to investigate enzymatic degradation of chitins and partially deacetlylated chitins.[2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Enzymatic degradation of chitins and partially deacetylated chitins.
Shigemasa, Yoshihiro, et al.
International Journal of Biological Macromolecules, 16.1, 43-49 (1994)
Chi-San Wu
Handbook Of Size Exclusion Chromatography And Related Techniques: Revised And Expanded, 336-336 (2003)