Documenti fondamentali
8.51056
Sigma-Aldrich
HOSu
Novabiochem®
Sinonimo/i:
HOSu, 1-Hydroxy-2,5-pyrrolidinedione, N-Hydroxysuccinimide, NHS
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
228-001-3
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
93-100 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1(C(=O)CCC1=O)O
InChI
1S/C4H5NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h8H,1-2H2
NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Reagent used for the synthesis of water-soluble active esters and as an additive to suppress enantiomerization during carbodiimide condensations [1,2].
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] G. W. Anderson, et al. (1964) J. Am. Chem. Soc., 86, 1839.
[2] F. Weygand, et al. (1966) Z. Naturforsch., 21, 426.
Linkage
Replaces: 01-62-0009
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 100 °C
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Identity (IR): passes test
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3