Documenti fondamentali
93383
Supelco
2,4,6-Tris(pentafluoroethyl)-1,3,5-triazine
analytical standard, suitable for mass spectrometry (MS)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9F15N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
435.09
Beilstein:
371291
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Saggio
≥98.0% (NMR)
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.312
Densità
1.665 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)c1nc(nc(n1)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)F
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
Chemical mass marker for negative ion chemical ionization mass spectrometry
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
D.V. Bowen et al.
Analytical Chemistry, 47, 2289-2289 (1975)