Documenti fondamentali
92529
Supelco
2-(Octylsulfanyl)ethan-1-ol
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-(Octylthio)ethanol, 2-Hydroxyethyl octyl sulfide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H22OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.35
Beilstein:
1698968
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
OCCSCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22OS/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-10-8-11/h11H,2-10H2,1H3
KXPXKNBDCUOENF-UHFFFAOYSA-N
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)