Documenti fondamentali
92481
Supelco
4-Methylmethcathinone hydrochloride
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Methylamino-1-(4-methylphenyl)-1-propanone hydrochloride, 4′-Methyl-2-methylaminopropiophenone hydrochloride, 4-MMC HCl, Mephedrone hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.70
Beilstein:
3699980
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Saggio
≥98.5% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule I; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CNC(C)C(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H15NO.ClH/c1-8-4-6-10(7-5-8)11(13)9(2)12-3;/h4-7,9,12H,1-3H3;1H
DLQZFTUKJGRPLZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)