P20955
2-Phenylbutyric acid
98%
Sinonimo/i:
(±)-2-Phenylbutyric acid, α-Ethylphenylacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
crystals
P. eboll.
270-272 °C (lit.)
Punto di fusione
39-42 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)
OFJWFSNDPCAWDK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup