Documenti fondamentali
91926
Supelco
Adipoyl-L-carnitine
≥97.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-2-[(5-carboxy-1-oxopentyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H23NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.32
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (TLC)
Attività ottica
[α]/D -17±2°, c = 0.1 in H2O
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3