Documenti fondamentali
870856P
Avanti
C26 Carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
Hexacosanoyl DL-carnitine-d9
Scegli un formato
1 MG
CHF 608.00
CHF 608.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 608.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H56D9NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
548.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.25
CHF 608.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (870856P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C33H65NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-33(37)38-31(29-32(35)36)30-34(2,3)4/h31H,5-30H2,1-4H3/t31-/m1/s1/i2D3,3D3,4D3
KOCKWDDTAHPJSX-OJMQLLJWSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870856P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)