91822
5-Pentadecylresorcinol
analytical standard
Sinonimo/i:
1,3-Dihydroxy-5-pentadecylbenzene, 5-Pentadecyl-1,3-benzenediol
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C21H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-16-20(22)18-21(23)17-19/h16-18,22-23H,2-15H2,1H3
KVVSCMOUFCNCGX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Goji berries using ultra-high-pressure liquid chromatography coupled with quadrupole-time-of-flight mass spectrometry (UHPLC-ESI-QTOF-MS).[3]
- Mango (Mangifera indica L.) peels using high-performance liquid chromatography/atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry (HPLC/APCI-MS).[4]
Confezionamento
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?