917168
tert-Butyl 4-(2-(hydroxymethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
≥95%
Sinonimo/i:
Semi-flexible linker for PROTAC® development
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Gruppo funzionale
Boc
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N(CC1)CCC1C2=C(CO)C=CC=C2)OC(C)(C)C
Applicazioni
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti