Vai a
91032
Ferrocenoyl chloride
derivatization grade (HPLC), LiChropur, ≥96.0% (AT)
Sinonimo/i:
1-Chlorocarbonylferrocene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Disponibile per la spedizione OGGIdaBuchs
CHF 414.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H9ClFeO
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
CHF 414.00
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
derivatization grade (HPLC)
Quality Segment
assay
≥96.0% (AT)
form
crystals
quality
LiChropur
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.ClC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
Application
Derivatization reagent for phenols and alcohols
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
74935488719
Ferrocenoyl chloride derivatization grade (HPLC), LiChropur™, ≥96.0% (AT)
Supelco
91032
Ferrocenoyl chloride
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
crystals
form
liquid
form
crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
derivatization grade (HPLC)
grade
-
grade
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
assay
≥96.0% (AT)
assay
96%
assay
≥97%
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)