90899
Cannabidiolo
~10 mg/mL in ethanol, analytical standard, for drug analysis
Sinonimo/i:
CBD
Saggio
≥98.5% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Concentrazione
~10 mg/mL in ethanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Compatibilità
corresponds for H-NMR
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCc1cc(O)c([C@@H]2C=C(C)CC[C@H]2C(C)=C)c(O)c1
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-16-12-19(22)21(20(23)13-16)18-11-15(4)9-10-17(18)14(2)3/h11-13,17-18,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t17-,18+/m0/s1
QHMBSVQNZZTUGM-ZWKOTPCHSA-N
Informazioni sul gene
human ... CNR1(1268)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?