Documenti
907456
Sigma-Aldrich
(2R,4aR,6R,7S,8R,8aS)-2-Phenyl-6-(phenylthio)hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol
≥95%
Sinonimo/i:
Phenyl 4,6-O-benzylidine-1-thio-α-D-mannoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H20O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
210-212 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C19H20O5S/c20-15-16(21)19(25-13-9-5-2-6-10-13)23-14-11-22-18(24-17(14)15)12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14-21H,11H2/t14?,15?,16-,17-,18?,19-/m1/s1
BDNIQCYVYFGHSI-FCUBMCITSA-N
Applicazioni
This is a protected mannopyranoside useful as a building block for synthesis of complex carbohydrates. The compound has α-phenylthio and 4,6-benzylidene protecting groups
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.