Documenti fondamentali
W800075
Sigma-Aldrich
Acido linoleico
greener alternative
natural (US), ≥95%, FG
Sinonimo/i:
acido cis-9,cis-12-octadecadienoico
Scegli un formato
W800075-SAMPLE
CHF 62.70
100 G
CHF 140.00
1 KG
CHF 752.00
CHF 62.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W800075-SAMPLE
CHF 62.70
100 G
CHF 140.00
1 KG
CHF 752.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.45
Beilstein:
1727101
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
CHF 62.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
(Sunflower seed)
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
natural (US)
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1065
Saggio
≥95%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.466 (lit.)
P. ebollizione
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−5 °C (lit.)
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
fatty
Stringa SMILE
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Azioni biochim/fisiol
L′acido linoleico aumenta la proliferazione cellulare e l′espressione genica del PPARα e dei suoi geni bersaglio come l′acil-CoA ossidasi negli epatociti primari di anatra [1].
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Questions
  1. Is it possible to synthesize linoleic acid synthetic? What I mean is, is it possible to make linoleic acid that does not come from a natural source?
    1 answer
    1. Currently, all linoleic acid products are purified from biological sources. This is the most common source for commercial linoleic acid.
      It may be possible to synthesize linoleic acid.
      To inquire into custom manufacturing capabilities, we kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Quotes" under the Orders section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.