Documenti fondamentali
901981
Sigma-Aldrich
Methyltetrazine-amine hydrochloride
Sinonimo/i:
(4-(6-Methyl-1,2,4,5-tetrazin-3-yl)phenyl)methanamine HCl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12ClN5
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.69
Codice UNSPSC:
12352106
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
powder or crystals
Disponibilità
available only in USA
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
The stability of Methyltetrazine-amine is substantially improved compared to hydrogen substituted tetrazine-amine. Superior stability of Methyltetrazine-amine allows this reagent to be used in a wider range of chemical transformations. Long-term storage of Methyltetrazine-amine, especially in aqueous buffer, is also greatly improved compared to tetrazine-amine. This reagent is supplied as an HCl salt for improved stability and easy handling.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Self-react. C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)