89683
Toluene
suitable for HPLC, ≥99.7% (GC)
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.2 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.7% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
997 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
7 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.05% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Indice di rifrazione
n/D 1.496 (lit.)
n20/D 1.497
P. ebollizione
110-111 °C (lit.)
Punto di fusione
-93 °C (lit.)
Densità
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Forza del solvente ε (Al2O3)
0.29
λ
1 cm path, H2O reference
Assorbanza UV
λ: 285 nm Amax: 1.0
λ: 310 nm Amax: 0.1
λ: 350 nm Amax: 0.01
Stringa SMILE
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)