Documenti
87368-M
Sigma-Aldrich
Tetraidrofurano
≥99.9%, ACS reagent, contains ~0.025% 2, 6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer, 250 ppm BHT as inhibitor, suitable for solid phase extraction (SPE), reag. Ph. Eur.
Sinonimo/i:
Ossido di butilene, Ossido di tetrametilene, Ossolano
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.11
Beilstein:
102391
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
product name
Tetraidrofurano, contains 250 ppm BHT as inhibitor, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9%
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
agenzia
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
610 °F
contiene
250 ppm BHT as inhibitor
~0.025% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Limite di esplosione
1.8-11.8 %
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Impurezze
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% peroxides (as H2O2)
≤0.05% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
n20/D 1.407
pH
~7
P. eboll.
65-67 °C (lit.)
Punto di fusione
−108 °C (lit.)
Densità
0.887 g/mL at 20 °C
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Il prodotto è il tetraidrofurano (THF) e contiene 250 ppm di idrossitoluene butilato (BHT) come inibitore. Il THF viene ampiamente utilizzato come solvente. Costituisce il frammento chiave di vari prodotti naturali (antibiotici polietere). Il THF forma un doppio idrato con l′acido solfidrico. La struttura cristallina di questo doppio idrato è stata studiata mediante studi tridimensionali a cristallo singolo. Il butano-1,4-diolo si forma come intermedio durante la sintesi del THF. Il THF caldo è utilizzato per la dissoluzione del cloruro di polivinilidene (PVDV).
Applicazioni
Il tetraidrofurano è stato utilizzato come solvente per la preparazione di una soluzione sol-gel per rivestire le fibre sottoposte a microestrazione in fase solida (SPME) in uno studio.
Può essere utilizzato per la dissoluzione di poli-ε-caprolattone (PCL) e 1,3-diamminopentano rispettivamente durante la preparazione di scaffold di poli-εcaprolattone (PCL)-idrossiapatite (HA) e durante la preparazione del polimero poli(5-ammino-1-pentanolo-co-1,4-butandiolo diacrilato) (C32)- 1,3-diamminopentano (117) terminato con acrilato.
Risultati analitici
miscibile con acqua ed etanolo (96%): conforme
Altre note
Si possono applicare restrizioni alle vendite.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.00 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Todd J Harris et al.
Biomaterials, 31(5), 998-1006 (2009-10-24)
The use of biomaterials for gene delivery can potentially avoid many of the safety concerns with viral gene delivery. However, the efficacy of polymeric gene delivery methods is low, particularly in vivo. One significant concern is that the interior and
Haiying Yu et al.
Biomaterials, 30(4), 508-517 (2008-11-01)
Natural bone growth greatly depends on the precedent vascular network that supplies oxygen and essential nutrients and removes metabolites. Likewise, it is crucial for tissue-engineered bone to establish a vascular network that temporally precedes new bone formation, and spatially originates