87204
1-Phenyltetradecane
analytical standard
Sinonimo/i:
Tetradecylbenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.481
P. eboll.
359 °C (lit.)
Punto di fusione
16 °C (lit.)
Densità
0.854 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C20H34/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-20-18-15-13-16-19-20/h13,15-16,18-19H,2-12,14,17H2,1H3
JZALLXAUNPOCEU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?