85992
N-(N-Succinyl-L-phenylalanyl)-2-aminoacridone
for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for fluorescence
Saggio
≥98.0% (HPCE)
Punto di fusione
249-253 °C (lit.)
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
Fluorescenza
λex 398 nm; λem 440 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (fluoroescence decreases upon cleavage with α-chymotrypsin)
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3Nc4ccccc4C(=O)c3c2
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)