Documenti fondamentali
83672
Supelco
Rhenium standard for AAS
analytical standard, ready-to-use, in nitric acid
Sinonimo/i:
Rhenium nitrate solution
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
in nitric acid
1.000 g/L Re
tecniche
AAS: suitable
Formato
single component solution
Stringa SMILE
[ReH]
InChI
1S/Re
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Nota sulla preparazione
prepared with Re in HNO3 (~1 M)
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)