80630
Piperazine hexahydrate
≥98.0% (T)
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.0% (T)
P. ebollizione
145-156 °C (lit.)
Punto di fusione
42-44 °C (lit.)
42-44 °C
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2.6H2O/c1-2-6-4-3-5-1;;;;;;/h5-6H,1-4H2;6*1H2
AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)