Documenti fondamentali
80138
Supelco
Redox standard
600 mV
Scegli un formato
500 ML
CHF 165.00
CHF 165.00
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
CHF 165.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 165.00
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Descrizione
redox potential: 600 mV ±5 mV, 25°C
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
pharmaceutical
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This Redox standard has a potential of 600 mV ±5 mV. It refers to the potential of the platinum electrode versus the Ag/AgCl reference electrode in 3M potassium chloride.
Applicazioni
Redox standard acts as a control standard rather than a calibration standard which controls the functionality of the sensing and reference electrodes.
Caratteristiche e vantaggi
  • Broad range of values
  • Very high specifications (±5mV)
  • Detailed safety data sheet (SDS) available
  • Certified with proven verifiable accuracy and uncertainty of measurement
  • Guaranteed stability throughout its entire shelf life
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)