Vai a
78320BC
MVP ICON® Shoulder Strap
for use with MVP ICON® (78300BC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116500
NACRES:
NA.28
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with MVP ICON® (78300BC)
storage temp.
room temp
Legal Information
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
78118BC78081BC78080BC
description
for use with MVP ICON® (78300BC)
description
for use with MVP ICON® instrument
description
for use with MVP ICON® instrument
description
for use with MVP ICON® instrument
compatibility
for use with MVP ICON® (78300BC)
compatibility
for use with MVP ICON® instrument
compatibility
for use with MVP ICON® instrument
compatibility
for use with MVP ICON® instrument
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)