Vai a
78080BC
MVP ICON® USB Cable
for use with MVP ICON® instrument
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116500
NACRES:
NA.28
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with MVP ICON® instrument
storage temp.
room temp
Legal Information
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
78081BC78118BC78087BC
description
for use with MVP ICON® instrument
description
for use with MVP ICON® instrument
description
for use with MVP ICON® instrument
description
BioControl, Temperature Monitoring for HACCP Management
compatibility
for use with MVP ICON® instrument
compatibility
for use with MVP ICON® instrument
compatibility
for use with MVP ICON® instrument
compatibility
for use with MVP ICON instrument
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)