Documenti
77981
Millipore
CT Supplement
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Cefixim Tellurite Supplement, Tellurite Cefixim Supplement
About This Item
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
Sterilità
sterile
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
Compatibilità
Escherichia coli
coliforms
Applicazioni
A selective supplement recommended by ISO Committee for the isolation of Escherichia coli 0157.
Componenti
(one vial sufficient for 500 mL medium) Potassium tellurite 1.25 mg, Cefixime 0.025 mg
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9