77416
Fructone
analytical standard
Sinonimo/i:
Ethyl 2-methyl-1,3-dioxolane-2-acetate, 2-Methyl-1,3-dioxolane-2-acetic acid ethyl ester, Applinal, Ethyl 2-methyldioxolan-2-yl acetate, Jasmaprunat, NSC 6537
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.431-1.435
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OCC)CC1(C)OCCO1
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-10-7(9)6-8(2)11-4-5-12-8/h3-6H2,1-2H3
XWEOGMYZFCHQNT-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)