Documenti fondamentali
76968
Supelco
Pentatriacontane
analytical standard
Scegli un formato
250 MG
CHF 140.00
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 140.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)33CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
492.95
Beilstein:
1711999
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
73-76 °C
applicazioni
petroleum
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H72/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-35H2,1-2H3
VHQQPFLOGSTQPC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Pentacontane ≥95.0% (GC)
Sigma-Aldrich
76491
Pentacontane
Nonacosane 99%
Sigma-Aldrich
284246
Nonacosane
Heptacosane analytical standard
Supelco
51559
Heptacosane
Heneicosane analytical standard
Supelco
51523
Heneicosane
Dotriacontane analytical standard
Supelco
44253
Dotriacontane
Pentadecane analytical standard
Supelco
76509
Pentadecane
Dodecane analytical standard
Supelco
44010
Dodecane