Documenti fondamentali
51559
Supelco
Heptacosane
analytical standard
Scegli un formato
250 MG
CHF 131.00
1 G
CHF 233.00
CHF 131.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 131.00
1 G
CHF 233.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)25CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.73
Beilstein:
1706242
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 131.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
270 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
58-60 °C (lit.)
applicazioni
petroleum
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C27H56/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-27H2,1-2H3
BJQWYEJQWHSSCJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
248.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
120 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Triacontane analytical standard
Supelco
90270
Triacontane
Heneicosane analytical standard
Supelco
51523
Heneicosane
Pentatriacontane analytical standard
Supelco
76968
Pentatriacontane
Triacontane 98%
Sigma-Aldrich
263842
Triacontane
Docosane 99%
Sigma-Aldrich
134457
Docosane
Tetracosane analytical standard
Supelco
87089
Tetracosane
Heneicosane 98%
Sigma-Aldrich
286052
Heneicosane
Christian Zorzetto et al.
Fitoterapia, 100, 95-109 (2014-12-03)
In the present work we carried out a phytochemical and biological investigation on three Hypericum species, i.e. Hypericum reflexum, Hypericum canariense and Hypericum grandifolium, from the Canary Islands where they are traditionally used as diuretic, wound healing, vermifuge, sedative and