Documenti fondamentali
76638
Supelco
(±)-β-Citronellol
reference material
Sinonimo/i:
3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Beilstein:
1721507
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
reference material
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.4 (vs air)
Tensione di vapore
~0.02 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. ebollizione
222 °C (lit.)
Densità
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Eucalyptol analytical standard
Supelco
29210
Eucalyptol