75741
Ginkgolic acid C15:1
analytical standard
Sinonimo/i:
6-[(8Z)-Pentadecenyl]-salicylic acid, Ginkgolic acid I
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥80% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCC\C=C/CCCCCCCc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C22H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h7-8,15,17-18,23H,2-6,9-14,16H2,1H3,(H,24,25)/b8-7-
YXHVCZZLWZYHSA-FPLPWBNLSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Ginkgolic acid C15:1 may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in Ginkgo biloba plant extracts, and dietary supplements using chromatography techniques.[2][3]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
509.9 °F - (calculated)
Punto d’infiammabilità (°C)
265.5 °C - (calculated)
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?