Documenti fondamentali
75636
Sigma-Aldrich
Osmium tetroxide solution
2.5% in tert-butanol
About This Item
Formula condensata:
OsO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
contiene
tert-butyl hydroperoxide as stabilizer
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Concentrazione
2.5% in tert-butanol
Densità
0.81 g/mL at 20 °C
1.0 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)