Documenti fondamentali
688185
Sigma-Aldrich
(Triphenylphosphoranylidene)ketene
Sinonimo/i:
(Triphenylphosphoranylidene)ethenone, Bestmann ylide, Ketenylidene(triphenyl)phosphorane
Scegli un formato
1 G
CHF 113.00
CHF 113.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 113.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H15OP
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 113.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
167-173 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
O=C=C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H15OP/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15H
MNASRBWCHRURHY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
A nucleophilic two-carbon building block that participates in a variety of reactions including cycloaddition, multi-component, and domino reactions.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organic Syntheses, 82, 140-140 (2005)